Learn More
2-(Bromometill)-1,3-benzothiazol, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-4509937 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
CAS 106086-78-6
Fórmula molecular C8H6BrNS
Peso molecular (g/mol) 228.107
Clave InChI WFLCAOGKZQTOIG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromomethyl-1,3-benzothiazole, 2-bromomethyl benzo d thiazole, 2-bromomethyl benzothiazole, benzothiazole, 2-bromomethyl, benzo d thiazol-2-yl methyl bromide, zlchem 58, pubchem3912, acmc-1bpju, 2-bromomethylbenzothiazole
PubChem CID 2776258
Nombre IUPAC 2-(bromometil)-1,3-benzotiazol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Bromomethyl)-1, 3-benzothiazole
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.11
Porcentaje de pureza 95%