Learn More
2-(Brometil)benzotiazol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 106086-78-6 | C8H6BrNS | 228.107 g/mol
41.30€ - 107.00€
CAS | 106086-78-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H6BrNS |
Peso molecular (g/mol) | 228.107 |
Número MDL | MFCD00461195 |
Clave InChI | WFLCAOGKZQTOIG-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-bromomethyl-1,3-benzothiazole, 2-bromomethyl benzo d thiazole, 2-bromomethyl benzothiazole, benzothiazole, 2-bromomethyl, benzo d thiazol-2-yl methyl bromide, zlchem 58, pubchem3912, acmc-1bpju, 2-bromomethylbenzothiazole |
PubChem CID | 2776258 |
Nombre IUPAC | 2-(bromometil)-1,3-benzotiazol |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)CBr |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
106086-78-6 | |
228.107 | |
WFLCAOGKZQTOIG-UHFFFAOYSA-N | |
2776258 | |
C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)CBr |
C8H6BrNS | |
MFCD00461195 | |
2-bromomethyl-1,3-benzothiazole, 2-bromomethyl benzo d thiazole, 2-bromomethyl benzothiazole, benzothiazole, 2-bromomethyl, benzo d thiazol-2-yl methyl bromide, zlchem 58, pubchem3912, acmc-1bpju, 2-bromomethylbenzothiazole | |
2-(bromometil)-1,3-benzotiazol |
Especificaciones
2-(Bromomethyl)benzothiazole | |
47°C to 49°C | |
MFCD00461195 | |
2-bromomethyl-1,3-benzothiazole, 2-bromomethyl benzo d thiazole, 2-bromomethyl benzothiazole, benzothiazole, 2-bromomethyl, benzo d thiazol-2-yl methyl bromide, zlchem 58, pubchem3912, acmc-1bpju, 2-bromomethylbenzothiazole | |
C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)CBr | |
228.107 | |
228.11 |
106086-78-6 | |
C8H6BrNS | |
UN3261 | |
WFLCAOGKZQTOIG-UHFFFAOYSA-N | |
2-(bromometil)-1,3-benzotiazol | |
2776258 | |
≥98% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Conservar en un lugar fresco