Learn More
2-(Bromometil)naftaleno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11410418
2-(Bromometil)naftaleno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410418
100 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Código de producto. 11410418
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24568.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 939-26-4 | C11H9Br | 221.10 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y se utiliza como producto intermedio en los ámbitos de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua (reacciona) y cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 939-26-4
Fórmula molecular C11H9Br
Peso molecular (g/mol) 221.10
Número MDL MFCD00004123
Clave InChI RUHJZSZTSCSTCC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromomethyl naphthalene, naphthalene, 2-bromomethyl, 2-naphthylmethyl bromide, 2-naphthyl bromomethane, 2-bromomethyl napthalene, .beta.-bromomethyl naphthalene, 2-brommethyl naphthalen, zlchem 566, 2-menaphthyl bromide
PubChem CID 70320
Nombre IUPAC 2-(bromometilnaftaleno
SMILES BrCC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Bromomethyl)naphthalene
Punto de fusión 51°C to 55°C
Punto de ebullición 213°C (100 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 100 g
Número UN UN3261
Beilstein 636546
Información de solubilidad Soluble in water (reacts),and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.1
Porcentaje de pureza 96%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteP26L018 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/03/2025 Catalog NumberB24568.06,B24568.14,B24568.22
Número de lote10230872 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2024 Catalog NumberB24568.06,B24568.14,B24568.22
Número de lote10230300 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2024 Catalog NumberB24568.06,B24568.14,B24568.22
Número de loteY07J041 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/11/2023 Catalog NumberB24568.06,B24568.14,B24568.22
Número de lote10135713 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB24568.06,B24568.14,B24568.22
RUO – Research Use Only
Título del producto
2-(Bromometil)naftaleno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >