Learn More
Hidrobromuro de 2-(bromometil)piridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10606884
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31106-82-8
Fórmula molecular C6H6BrN·HBr
Peso molecular (g/mol) 252.94
Número MDL MFCD01863544
Clave InChI JQDNCGRNPYKRAO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromomethyl pyridine hydrobromide, 2-picolyl bromide hydrobromide, 2-bromomethyl pyridine hbr, pyridine, 2-bromomethyl-, hydrobromide, 2-bromomethyl pyridine, bromide, c6h6brn.hbr, acmc-20aim5, ksc495g6r, 2-bromomethylpyridine hydrobromide, bromomethyl pyridine hydrobromide
PubChem CID 2734720
Nombre IUPAC 2-(bromometil)piridina; hidrobromuro
SMILES C1=CC=NC(=C1)CBr.Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 149.0°C to 152.0°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrCH2(C5H3N)
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.94
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o cristales