Learn More
2-Bromopropano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15179153
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
CAS: 75-26-3 | C3H7Br | 122.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-26-3
Fórmula molecular C3H7Br
Peso molecular (g/mol) 122.99
Clave InChI NAMYKGVDVNBCFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropyl bromide, propane, 2-bromo, isopropylbromide, 2-bromo-propane, sec-propyl bromide, unii-r651xov97z, ccris 7919, hsdb 623, i-propylbromide, 2-brompropan
PubChem CID 6358
Nombre IUPAC 2-bromopropano
SMILES CC(C)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromopropane
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -89.0°C
Color Marrón a incoloro
Densidad 1.3100g/mL
Punto de ebullición 59.0°C
Temperatura de inflamación 1°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal (CH3)2CHBr
Índice de refracción 1.4250 to 1.4270
Cantidad 10 L
Beilstein 01,108
Fieser 09,69
Índice Merck 15,5256
Gravedad específica 1.31
Información de solubilidad Solubility in water: 0.3g/100mL. Other solubilities: miscible with alcohol,benzene,chloroform,ether,and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.99
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido