Learn More
2-Bromopropano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2,5 LT
250 ml
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Bromopropane |
% mín. CAS | 98.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | -89.0°C |
Color | Marrón a incoloro |
Densidad | 1.3100g/mL |
Punto de ebullición | 59.0°C |
Temperatura de inflamación | 1°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (GC) |