Learn More
Cloruro de 2-bromopropionilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10571184
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 7148-74-5 | C3H4BrClO | 171.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7148-74-5
Fórmula molecular C3H4BrClO
Peso molecular (g/mol) 171.42
Número MDL MFCD00000711
Clave InChI OZGMODDEIHYPRY-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-bromopropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-bromo, 2-bromopropionylchloride, 2-bromo-propionyl chloride, 2-brominepropionylchloride, alpha-bromopropionyl chloride, 2-bromopropionic acid chloride, sgqdjlpqbsmuh@, 2-bromopropanoylchloride, acmc-1cjhb
PubChem CID 97980
Nombre IUPAC cloruro de 2-bromopropanoilo
SMILES CC(Br)C(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromopropionyl chloride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.7000g/mL
Punto de ebullición 131°C to 133°C
Temperatura de inflamación 51°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (ex Cl) (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(Br)COCl
Índice de refracción 1.4770 to 1.481
Cantidad 250 mL
Beilstein 02, 256
Gravedad específica 1.7
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.42
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromopropionyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.