Learn More
2-Bromopirazina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15402232 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
CAS: 56423-63-3 | C4H3BrN2 | 159.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56423-63-3
Fórmula molecular C4H3BrN2
Peso molecular (g/mol) 159.99
Clave InChI WGFCNCNTGOFBBF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrazine, bromo, bromopyrazine, pyrazine, 2-bromo, 5-bromopyrazine, brom-pyrazin, 2-bromanylpyrazine, pubchem18036, acmc-209lsg, 2-bromopyrazine, pyrazine, bromo-9ci
PubChem CID 642800
Nombre IUPAC 2-bromopirazina
SMILES C1=CN=C(C=N1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromopyrazine
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.99
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromopyrazine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.