Learn More
2-Bromotiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7022191
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
250 g
50 g
CAS: 3034-53-5 | C3H2BrNS | 164.02 g/mol
2-Bromothiazole, is intended used for research purpose only. It is also used as Aryl halide which are used to N-arylate 5- and 7-azaindoles. Copper-catalyzed cyanation provides 2-cyanothiazole
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bromotiazol está destinado a ser utilizado únicamente con fines de investigación. También se utiliza como haluro de arilo que se utilizan para someter a N-arilación a 5- y 7-azaindoles. La cianación catalizada por cobre proporciona 2-cianotiazol.
Solubilidad
Es insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener lejos de agentes oxidantes fuertes, gas de bromuro de hidrógeno, óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3034-53-5
Fórmula molecular C3H2BrNS
Peso molecular (g/mol) 164.02
Número MDL MFCD00005316
Clave InChI RXNZFHIEDZEUQM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromothiazole, thiazole, 2-bromo, 2-bromo thiazole, 2-bromo-thiazole, 2-thiazolyl bromide, thiazole, bromo, bromothiazole, bromo-thiazole, 2 bromothiazole, 2-bromothiazol
PubChem CID 76430
Nombre IUPAC 2-bromo-1,3-tiazol
SMILES C1=CSC(=N1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromothiazole
Densidad 1.836
Punto de ebullición 171°C
Temperatura de inflamación 63°C (145°F)
Índice de refracción 1.593
Cantidad 10 g
Beilstein 105724
Información de solubilidad It is insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.02
Porcentaje de pureza 99%