Learn More
2-Butiriltiofeno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7022327
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5333-83-5
Fórmula molecular C8H10OS
Peso molecular (g/mol) 154.23
Número MDL MFCD00022503
Clave InChI YXHIINNJOGKPLF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-butyrylthiophene, 1-2-thienyl-1-butanone, 1-thiophen-2-yl butan-1-one, 2-n-butyrylthiophene, 2-butanoylthiophene, 1-thien-2-ylbutan-1-one, 1-2-thienyl butan-1-one, ketone, propyl 2-thienyl, 1-butanone, 1-2-thienyl, unii-biq5m88olz
PubChem CID 79248
SMILES CCCC(=O)C1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Butyrylthiophene
Densidad 1.09
Punto de ebullición 242°C to 244°C
Temperatura de inflamación 102°C (216°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.543
Cantidad 5 g
Beilstein 110167
Nombre IUPAC 1-(tiafeno-2-il)butano-1-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.23
Porcentaje de pureza 97%