Learn More
Ácido 2-carboxibencenoborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7046773
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
CAS: 149105-19-1 | C7H7BO4 | 165.939 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149105-19-1
Fórmula molecular C7H7BO4
Peso molecular (g/mol) 165.939
Número MDL MFCD01318118
Clave InChI KWNPRVWFJOSGMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-carboxyphenylboronic acid, 2-dihydroxyboranyl benzoic acid, 2-carboxybenzeneboronic acid, 2-dihydroxyboronyl benzoic acid, 2-dihydroxyboryl benzoic acid, carboxyphenylboronic acid, benzoic acid, 2-borono, o-carboxyphenylboronic acid, 2-carboxyphenylboronicacid, borobenzoesaure
PubChem CID 2733985
Nombre IUPAC ácido 2-boronobenzoico
SMILES B(C1=CC=CC=C1C(=O)O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Carboxybenzeneboronic acid
Punto de fusión ∼220°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 2835407
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.94
Porcentaje de pureza 95%