Learn More
2-Cloro-1,4-benzoquinona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10514141 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 GR
CAS: 695-99-8 | C6H3ClO2 | 142.54 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 695-99-8
Formula molecolare C6H3ClO2
Molecular Weight (g/mol) 142.54
Numero MDL MFCD00075260
InChI Key WOGWYSWDBYCVDY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-1,4-benzoquinone, chloroquinone, monochloroquinone, 2-chloroquinone, chloro-p-benzoquinone, 2-chloro-p-benzoquinone, monochloro-p-benzoquinone, chloro-1,4-benzoquinone, p-benzoquinone, 2-chloro, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2-chloro
PubChem CID 69671
IUPAC Name 2-clorociclohexa-2,5-dieno-1,4-diona
SMILES ClC1=CC(=O)C=CC1=O
Especificaciones
Materiale o nome chimico 2-Chloro-1, 4-benzoquinone
Nota nome 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 52.0°C to 57.0°C
Colore Amarillo a marrón
Spettro a infrarossi Auténtico
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Frasco de vidrio
Quantità 25 g
Peso formulazione 142.54
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystals