Learn More
2-Cloro-3,5-dimetilpirazina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10153753
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
CAS 38557-72-1
Formula molecolare C6H7ClN2
Molecular Weight (g/mol) 142.59
Numero MDL MFCD00126945
InChI Key BTGGHNHGPURMEO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11672680
IUPAC Name 2-cloro-3,5-dimetilpirazina
SMILES CC1=CN=C(Cl)C(C)=N1
Especificaciones
Materiale o nome chimico 2-Chloro-3, 5-dimethylpyrazine
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Frasco de vidrio ámbar
Quantità 5 g
Sinonimo 2-chloro 3,5-dimethyl pyarazine, 2-chloro-3,5-dimethyl-1,4-diazine, 2-chloro-3,5-dimethyl-pyrazine, 3,5-dimethyl-2-chloropyrazine, 2-chloro 3,5-dimethyl pyrazine, 2-chloro-3,5-dimethyl pyrazine, pyrazine,2-chloro-3,5-dimethyl, 2-chloranyl-3,5-dimethyl-pyrazine, pyrazine, 2-chloro-3,5-dimethyl, 3-chloro-2,6-dimethylpyrazine
Peso formulazione 142.59
Percent Purity 97%