Learn More
2-Cloro-3-metiltiofeno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7030331
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14345-97-2
Fórmula molecular C5H5ClS
Peso molecular (g/mol) 132.61
Número MDL MFCD00130083
Clave InChI KQFADYXPELMVHE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chlor-3-methylthiophen, thiophene, 2-chloro-3-methyl, pubchem5164, acmc-209cqk, 2-chloro 3-methyl thiophene, 2-chloro-3-methyl thiophene, ksc174m0h, 2-chloro-3-methylthiophene
PubChem CID 84365
Nombre IUPAC 2-cloro-3-metiltiofeno
SMILES CC1=C(Cl)SC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3-methylthiophene
Densidad 1.211
Punto de ebullición 147°C to 149°C
Temperatura de inflamación 46°C (115°F)
Índice de refracción 1.54
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.61
Porcentaje de pureza 97%