Learn More
2-Cloro-4-(4-piperidiniloxi)benzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7033630
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 796600-10-7
Fórmula molecular C12H13ClN2O
Peso molecular (g/mol) 236.70
Número MDL MFCD08060977
Clave InChI AZTMLAAAPWXHMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-4-piperidinyloxy benzonitrile, 2-chloro-4-piperidin-4-yloxy benzonitrile, acmc-20anzz, 2-chloro-4-piperidin-4-yl-oxy benzonitrile, benzonitrile,2-chloro-4-4-piperidinyloxy, 2-chloro-4-4-piperidyloxy benzenecarbonitrile, 2-chloro-4-piperidin-4-yl oxy benzonitrile, benzonitrile, 2-chloro-4-4-piperidinyloxy
PubChem CID 17986291
Nombre IUPAC 2-cloro-4-piperidin-4-iloxobenzonitrilo
SMILES ClC1=C(C=CC(OC2CCNCC2)=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-(4-piperidinyloxy)benzonitrile
Cantidad 250 mg
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.7
Porcentaje de pureza 98%