Learn More
2'-Cloro-4',5'-difluoroacetofenona, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11375315
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121872-94-4
Fórmula molecular C8H5ClF2O
Peso molecular (g/mol) 190.574
Número MDL MFCD00671761
Clave InChI BNODNMUCMFITCS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2'-chloro-4',5'-difluoroacetophenone, 1-2-chloro-4,5-difluorophenyl ethanone, 2-chloro-4,5-difluoroacetophenone, 1-2-chloro-4,5-difluoro-phenyl ethanone, ethanone,1-2-chloro-4,5-difluorophenyl, ethanone, 1-2-chloro-4,5-difluorophenyl, 2-chloro-4 ,5-difluoroacetophenone, 1-acetyl-2-chloro-4,5-difluorobenzene, acmc-20dywg, pubchem4109
PubChem CID 2736489
Nombre IUPAC 1-(2-cloro-4,5-difluorofenilo)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1Cl)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Chloro-4',5'-difluoroacetophenone
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.58
Porcentaje de pureza 95%