Learn More
Ácido 2-cloro-4,5-difluorobenzoico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7027432
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110877-64-0
Fórmula molecular C7H2ClF2O2
Peso molecular (g/mol) 191.54
Número MDL MFCD00077479
Clave InChI CGFMLBSNHNWJAW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2-chloro-4,5-difluoro-benzoic acid, 2'-chloro-4',5'-difluorobenzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-4,5-difluoro, pubchem1339, ksc177o4l, rarechem al bo 1000, timtec-bb sbb003616, 2-chloro-4,5-difluorobenzoic acid, benzoicacid, 2-chloro-4,5-difluoro
PubChem CID 737171
SMILES [O-]C(=O)C1=CC(F)=C(F)C=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid
Punto de fusión 104°C to 107°C
Punto de ebullición 257°C to 259°C
Cantidad 5 g
Beilstein 4247522
Nombre IUPAC 2-ácido cloro-4,5-difluorobenzoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.55
Porcentaje de pureza 98%