Learn More
Ácido 2-cloro-4-etoxibencenoborónico, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-4-ethoxybenzeneboronic acid |
Punto de fusión | 104°C to 108°C |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.43 |
Porcentaje de pureza | 95% |