Learn More
2'-Cloro-4'-fluoroacetofenona, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7047880
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 700-35-6
Fórmula molecular C8H6ClFO
Peso molecular (g/mol) 172.583
Número MDL MFCD00042202
Clave InChI CSEMGLVHVZRXQF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-chloro-4-fluorophenyl ethanone, 2'-chloro-4'-fluoroacetophenone, 2-chloro-4-fluoroacetophenone, 1-2-chloro-4-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-chloro-4-fluorophenyl, 1-acetyl-2-chloro-4-fluorobenzene, pubchem4187, 2-chloro-4-fluoracetophenone, ksc631o2l, 4'-fluoro-2'-chloroacetophenone
PubChem CID 2736507
Nombre IUPAC 1-(2-cloro-4-fluorofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)F)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Chloro-4'-fluoroacetophenone
Punto de ebullición 110°C (19 mmHg)
Índice de refracción 1.5255
Cantidad 1 g
Beilstein 2249796
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.59
Porcentaje de pureza ≥98%