Learn More
Ácido 2-cloro-5-metoxibencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-7035640
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 89694-46-2 | C7H8BClO3 | 186.40 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 89694-46-2
Fórmula molecular C7H8BClO3
Peso molecular (g/mol) 186.40
Número MDL MFCD06659858
Clave InChI REFXAANPQCJZRY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-methoxyphenyl boronic acid, 2-chloro-5-methoxyphenylboronicacid, 3-borono-4-chloroanisole, 2-chloro-5-methoxybenzeneboronic acid, 2-chloro-5-methoxy-phenyl boronic acid, boronic acid, 2-chloro-5-methoxyphenyl, pubchem6932, acmc-209r2h, 2-chloro-5-methoxylphenylboronic acid
PubChem CID 17750233
Nombre IUPAC ácido (2-cloro-5-metoxifenil)borónico
SMILES COC1=CC=C(Cl)C(=C1)B(O)O
Specifica
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-methoxybenzeneboronic acid
Punto de fusión 106°C to 110°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.4
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato