Learn More
Ácido 2-cloro-5-metoxibencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1 g
5 g
Descrizione
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-5-methoxybenzeneboronic acid |
Punto de fusión | 106°C to 110°C |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.4 |
Porcentaje de pureza | 98% |
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto