Learn More
2-Cloro-5-n-decilpirimidina, 99 %
Código de producto. p-7026088
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 170434-06-7
Fórmula molecular C14H23ClN2
Peso molecular (g/mol) 254.80
Número MDL MFCD02683077
Clave InChI LJRSECCCAXFYFU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-n-decylpyrimidine
PubChem CID 22099083
Nombre IUPAC 2-cloro-5-decilpirimidina
SMILES CCCCCCCCCCC1=CN=C(Cl)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-n-decylpyrimidine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.8
Porcentaje de pureza 99%