Learn More
2-cloro-5-propilpirimidina, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-5-propylpyrimidine |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 10 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.62 |
Porcentaje de pureza | 97% |