Learn More
2-Cloro-6-metil-4-(trifluorometilo)piridina, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.57 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction