Learn More
2-Cloro-6-metilpirimidina-4,5-diamina, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-2698147
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
CAS 63211-98-3
Fórmula molecular C5H7ClN4
Peso molecular (g/mol) 158.59
Número MDL MFCD01764685
Clave InChI KSGKEVCHVYUUDN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4,5-diamino-6-methylpyrimidine, 4,5-diamino-2-chloro-6-methylpyrimidine, 2-chloro-6-methyl-pyrimidine-4,5-diamine, 2-chloranyl-6-methyl-pyrimidine-4,5-diamine
PubChem CID 275295
Nombre IUPAC 2-cloro-6-metilpirimidina-4,5-diamina
SMILES CC1=NC(Cl)=NC(N)=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-methylpyrimidine-4, 5-diamine
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.59
Porcentaje de pureza 95%