Learn More
2-Cloro-N-metilanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7021840
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
CAS: 932-32-1 | C7H8ClN | 141.598 g/mol
2-Chloro-N-methylaniline is used to produce 1-methyl-2-thioacetylpyrrole in the presence of reagent Lawesson's reagent and solvent tetrahydrofuran.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-cloro-N-metilanilina se utiliza para producir 1-metil-2-tioacetilpirrol en presencia de reactivo de Lawessons y tetrahidrofurano disolvente.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Almacénese en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 932-32-1
Fórmula molecular C7H8ClN
Peso molecular (g/mol) 141.598
Número MDL MFCD00045170
Clave InChI WGNNILPYHCKCFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-2-chloroaniline, benzenamine, 2-chloro-n-methyl, n1-methyl-2-chloroaniline, 2-chloro-n-methylbenzenamine, o-chlormonomethylanilin, 2-chlor-n-methylaniline, 2-chloro-n-methyl aniline, 2-chloro-n-methyl-aniline, 2-methylamino chlorobenzene, 2-chloranyl-n-methyl-aniline
PubChem CID 136736
Nombre IUPAC 2-cloro-N-metilanilina
SMILES CNC1=CC=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-N-methylaniline
Densidad 1.15
Punto de ebullición 218°C
Temperatura de inflamación 92°C (197°F)
Índice de refracción 1.58
Cantidad 1 g
Número UN UN2810
Beilstein 2802444
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix.
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.6
Porcentaje de pureza 97%