Learn More
2-Cloro-n,n-dimetil-4-nitroanilina, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7055014
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6213-19-0
Fórmula molecular C8H9ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 200.622
Número MDL MFCD00043604
Clave InChI OZKAWTHGBGLZKC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-nn-dimethyl-4-nitroaniline, benzenamine, 2-chloro-n,n-dimethyl-4-nitro, n,n-dimethyl-4-nitro-2-chloroaniline, 2-chloro-4-nitrophenyl dimethylamine, 3-chloro-4-dimethylamino nitrobenzene, 3-chloro-4-dimethylaminonitrobenzene, 2-chloro-n,n-dimethyl-4-nitrobenzenamine, benzenamine,2-chloro-n,n-dimethyl-4-nitro, 2-chloro-4-nitro-n,n-dimethylaniline
PubChem CID 80343
Nombre IUPAC 2-cloro-n,n-dimetil-4-nitroanilina
SMILES CN(C)C1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-N,N-dimethyl-4-nitroaniline
Cantidad 250 mg
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.62
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido