Learn More
Cloruro de 2-clorobencilmagnesio, 0,50 M en 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15451636
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Almacenar en 4 °C. sensible al aire y a la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorobenzylmagnesium chloride
CAS 29874-00-8
Densidad 0.96
Fórmula molecular C7H6Cl2Mg
Número MDL MFCD01319895
Cantidad 100 mL
Número UN UN2924
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Sinónimo 2-chlorobenzylmagnesium chloride, magnesium, chloro 2-chlorophenyl methyl, o-chlorobenzylmagnesium chloride, wdnzkgyawfimjl-uhfffaoysa-m, 2-chlorobenzyl magnesium chloride, chloro 2-chlorophenyl methyl magnesium, 2-chlorobenzylmagnesium chloride, 0.50m in 2-methf, 2-chlorobenzylmagnesium chloride 0.25 m in diethyl ether
Información de solubilidad Reacts with water.
Clave InChI WDNZKGYAWFIMJL-UHFFFAOYSA-M
SMILES Cl[Mg]CC1=CC=CC=C1Cl
Nombre IUPAC magnesio; 1-cloro-2-metanidilbenceno; cloruro
Peso molecular (g/mol) 185.33
PubChem CID 122497
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.33
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,50 M en 2-MeTHF
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chlorobenzylmagnesium chloride, 0.50M in 2-MeTHF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Methyltetrahydrofuran, 2-Chlorobenzylmagnesium chloride