Learn More
2-Cloronicotinamida, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7081904
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10366-35-5
Fórmula molecular C6H5ClN2O
Peso molecular (g/mol) 156.569
Número MDL MFCD00006237
Clave InChI ZQZAHPFFZWEUCL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloronicotinamide, 3-pyridinecarboxamide, 2-chloro, chloronicotinamide, 2-chloro-nicotinamide, acmc-1bvtu, nicotinamide, 2-chloro, 2-chloronicotinic acid amide, ksc492e7f, 2-chloro-3-pyridinecarboxamide
PubChem CID 82588
Nombre IUPAC 2-cloropiridin-3-carboxamida
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Cl)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloronicotinamide
Punto de fusión 163°C to 167°C
Cantidad 1 g
Beilstein 119026
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.57
Porcentaje de pureza ≥98%