Learn More
Cloruro de 2-cloronicotinoilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4089962 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
CAS: 49609-84-9 | C6H3Cl2NO | 176.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 49609-84-9
Fórmula molecular C6H3Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 176.00
Número MDL MFCD00051677
Clave InChI RXTRRIFWCJEMEL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloronicotinoyl chloride, 2-chloro-nicotinoyl chloride, 3-pyridinecarbonyl chloride, 2-chloro, 2-chloronicotinylchloride, pubchem2599, acmc-209kgw, chloronicotinoyl chloride, 2-chloronicotinoylchloride, 2-chloro nicotinoyl chloride, 2-chloronicotinic acid chloride
PubChem CID 2774541
Nombre IUPAC cloruro 2-cloropiridina-3-carbonilo
SMILES ClC(=O)C1=CC=CN=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloronicotinoyl chloride
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 38°C to 39°C
Color Beige amarillento a blanco
Punto de ebullición 89°C to 91°C (1.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 176
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloronicotinoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.