Learn More
2-Clorofenol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10239603 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Lata de plástico
CAS: 95-57-8 | C6H5ClO | 128.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-57-8
Fórmula molecular C6H5ClO
Peso molecular (g/mol) 128.56
Número MDL MFCD00002159
Clave InChI ISPYQTSUDJAMAB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-chlorophenol, phenol, 2-chloro, 2-hydroxychlorobenzene, o-chlorphenol, o-chlorophenic acid, phenol, o-chloro, 2-chloro-1-hydroxybenzene, chlorophenol, septi-kleen, 2-chloro-phenol
PubChem CID 7245
ChEBI CHEBI:47083
Nombre IUPAC 2-clorofenol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorophenol
Nombre de nota 98+%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 8.0°C
Densidad 1.2620g/mL
Punto de ebullición 173.0°C to 175.0°C
Temperatura de inflamación 63°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H4OH
Índice de refracción 1.5580 to 1.5600
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 06,183
Índice Merck 15,2157
Gravedad específica 1.262
Información de solubilidad Solubility in water: 28.5g/l (20°C). Other solubilities: freely soluble in solutions of sodium hydroxide,, alcohol and ether, soluble in aromatic solvents
Viscosidad 4.11 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.56
Porcentaje de pureza 98+%