Learn More
2-Clorofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 95-57-8 | C6H5ClO | 128.555 g/mol
46.05€ - 473.00€
CAS | 95-57-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H5ClO |
Peso molecular (g/mol) | 128.555 |
Número MDL | MFCD00002159 |
Clave InChI | ISPYQTSUDJAMAB-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | o-chlorophenol, phenol, 2-chloro, 2-hydroxychlorobenzene, o-chlorphenol, o-chlorophenic acid, phenol, o-chloro, 2-chloro-1-hydroxybenzene, chlorophenol, septi-kleen, 2-chloro-phenol |
PubChem CID | 7245 |
ChEBI | CHEBI:47083 |
Nombre IUPAC | 2-clorofenol |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)O)Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11474063
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10311.30 |
250 g |
46.05€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11464063
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10311.0B |
1000 g |
127.00€
1000 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11484063
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10311.0I |
5000 g |
473.00€
5000 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
95-57-8 | |
128.555 | |
ISPYQTSUDJAMAB-UHFFFAOYSA-N | |
7245 | |
2-clorofenol |
C6H5ClO | |
MFCD00002159 | |
o-chlorophenol, phenol, 2-chloro, 2-hydroxychlorobenzene, o-chlorphenol, o-chlorophenic acid, phenol, o-chloro, 2-chloro-1-hydroxybenzene, chlorophenol, septi-kleen, 2-chloro-phenol | |
CHEBI:47083 | |
C1=CC=C(C(=C1)O)Cl |
Especificaciones
2-Chlorophenol | |
7°C to 8°C | |
175°C to 176°C | |
Phenol-like | |
1.559 | |
UN2021 | |
14,2154 | |
ISPYQTSUDJAMAB-UHFFFAOYSA-N | |
2-clorofenol | |
7245 | |
128.56 |
95-57-8 | |
1.26 | |
63°C (145°F) | |
C6H5ClO | |
MFCD00002159 | |
1905114 | |
o-chlorophenol, phenol, 2-chloro, 2-hydroxychlorobenzene, o-chlorphenol, o-chlorophenic acid, phenol, o-chloro, 2-chloro-1-hydroxybenzene, chlorophenol, septi-kleen, 2-chloro-phenol | |
C1=CC=C(C(=C1)O)Cl | |
128.555 | |
CHEBI:47083 | |
99% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H302-H312-H332-H227
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo en caso de inhalación.
Líquido combustible.
P210-P261-P264b-P270-P271-P272-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P330-P333+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H300-H312+H332-H315-H317-H318
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:CLOROFENOLES, LÍQUIDO
missing translation for 'einecsNumber' : 202-433-2
missing translation for 'rtecsNumber' : SK2625000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes