Learn More
2-yoduro de clorofenil de zinc, 0,5 M en THF, envasado bajo argón en frascos ChemSeal™ resellables
Código de producto. 15455355
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorophenylzinc iodide
Nombre de nota Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 148651-35-8
Densidad 0.973
Cantidad 50 mL
Fórmula molecular C6H4ClIZn
Número MDL MFCD01863648
Número UN UN3399
Beilstein 7987328
Sinónimo zinc 2+ ion 2-chlorobenzen-1-ide iodide
Clave InChI NNTCIUUTIPRDJR-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Zn+]I.ClC1=CC=CC=[C-]1
Nombre IUPAC clorobenceno; yoduro de zinc(1+)
Peso molecular (g/mol) 303.83
PubChem CID 4185004
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.84