Learn More
2-Clorotiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15545236 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
1 g
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
1 g
25 g
5 g
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
CAS: 3034-52-4 | C3H2ClNS | 119.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3034-52-4
Formula molecolare C3H2ClNS
Molecular Weight (g/mol) 119.57
InChI Key KLEYVGWAORGTIT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chlorothiazole, thiazole, 2-chloro, 2-thiazolyl chloride, 2-chlothiozole, chlorothiazole, 2-chloro-thiazole, zlchem 495, 2-chlothiazole, pubchem15569
PubChem CID 76429
ChEBI CHEBI:39187
IUPAC Name 2-cloro-1,3-tiazol
SMILES C1=CSC(=N1)Cl
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Chlorothiazole
Densità 1.3780g/mL
Punti di ebollizione 145.0°C to 146.0°C
Punto d'infiammabilità 54°C
Spettro a infrarossi Auténtico
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.378
Peso formulazione 119.57
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Chlorothiazole, 97%
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.