Learn More
Ácido 2-cianobencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15469367
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
CAS: 138642-62-3 | C7H6BNO2 | 146.94 g/mol
2-Cyanobenzeneboronic acid is useful in the synthesis of substitutes indenones or indanones. It is used in a rhodium-catalyzed [3+2] annulation with alkynes leading to substituted indenones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-cianobencenoborónico es útil en la síntesis de sucedáneos de las indenonas o las indanonas. Se utiliza en una anulación [3+2] catalizada por rodio con alquinos que conducen a la sustitución de indenonas.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138642-62-3
Fórmula molecular C7H6BNO2
Peso molecular (g/mol) 146.94
Número MDL MFCD01632208
Clave InChI NPLZNDDFVCGRAG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-cyanophenyl boronic acid, 2-cyanobenzeneboronic acid, 2-cyanophenylboric acid, 2-cyanophenylboronicacid, 2-dihydroxyboranyl benzonitrile, boronic acid, b-2-cyanophenyl, 2-boronobenzonitrile, 2-cyanobenzene boronic acid, 2-cyano-phenyl-boronic acid, boronic acid, cyanophenyl
PubChem CID 2734610
Nombre IUPAC ácido (2-cianofenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyanobenzeneboronic acid
Punto de fusión 250°C to 254°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.94
Porcentaje de pureza 96%