Learn More
2-Ciclopentilciclopentanona, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11373196
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4884-24-6
Fórmula molecular C10H16O
Peso molecular (g/mol) 152.24
Número MDL MFCD00051419
Clave InChI CWZGKTMWPFTJCS-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-cyclopentylcyclopentanone, 1,1'-bicyclopentyl-2-one, bicyclopentyl-2-one, 1,1'-bi cyclopentan-2-one, bicyclopentylone, acmc-1aqra, 2-cyclopentyl cyclopentanone, cyclopentanone, 2-cyclopentyl
PubChem CID 21003
Nombre IUPAC [1,1'-bi(cyclopentane)]-2-one
SMILES O=C1CCCC1C1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Cyclopentylcyclopentanone
Densidad 0.98
Punto de ebullición 230°C to 233°C
Temperatura de inflamación 104°C (219°F)
Índice de refracción 1.478
Cantidad 25 g
Beilstein 1306869
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.24
Porcentaje de pureza 99%