Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-Deoxi-D-glucosa, 99 %
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Deoxy-D-glucose |
% mín. CAS | 98.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | 146.0°C to 147.0°C |
Color | Blanco a crema |
Residuos de ignición | 1% max. |
Pérdida por secado | 1% max. |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Envase | Frasco de vidrio |