Learn More
2-(Dimetilamino)tiazol-5-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11906791
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1005-28-3
Clave InChI ZOPJEHPVWLTDJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-dimethylamino-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-dimethylamino thiazole-5-carbaldehyde, 2-dimethylamino thiazole-5-carboxaldehyde, 2-dimethylamino-thiazole-5-carbaldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde,2-dimethylamino, 5-thiazolecarboxaldehyde, 2-dimethylamino, 2-dimethylaminothiazole-5-carbaldehyde
PubChem CID 12846795
Nombre IUPAC 2-(dimetilamino)-1,3-tiazol-5-carbaldehído
SMILES CN(C)C1=NC=C(S1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Dimethylamino)thiazole-5-carboxaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C6H8N2OS
Cantidad 5 g
Peso molecular (g/mol) 156.203
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.21
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Dimethylamino)thiazole-5-carboxaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.