Learn More
Alfa Aesar™ Cloruro de 2-etoxibenzoílo, 98 %
Código de producto. p-7047131
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
CAS 42926-52-3
Fórmula molecular C9H9ClO2
Peso molecular (g/mol) 184.619
Número MDL MFCD00016348
Clave InChI MDKAAWDKKBFSTK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3016397
Nombre IUPAC cloruro de 2-etoxibenzoílo
SMILES CCOC1=CC=CC=C1C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethoxybenzoyl chloride
Punto de ebullición 114°C to 118°C (5 mmHg)
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Sinónimo o-ethoxybenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-ethoxy, 2-ethoxybenzoylchloride, acmc-209jrt, 2-ethoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride,2-ethoxy, 2-ethoxybenzoic acid chloride, ksc491c5l, 2-ethoxybenzoyl chloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.62
Porcentaje de pureza 98%