Learn More
2-Ethoxyethanol, Reagent Grade, 99%, Honeywell™
Código de producto. 15601200 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Uso con reactivos, 99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-80-5
Fórmula molecular C4H10O2
Peso molecular (g/mol) 90.12
Número MDL MFCD00002869
Clave InChI ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cellosolve, oxitol, ethyl cellosolve, ethylene glycol monoethyl ether, ethanol, 2-ethoxy, ethyl glycol, emkanol, hydroxy ether, ethylene glycol ethyl ether, dowanol ee
PubChem CID 8076
ChEBI CHEBI:46788
SMILES CCOCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethoxyethanol
Nombre de nota Reagent Grade, 99%
% máx. CAS 100.0000%
Punto de fusión -90°C (literature)
Densidad 0.93 g/mL at 25 °C(lit.)
Punto de ebullición 136°C
Temperatura de inflamación 40°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FeCl3
Cantidad 2.5 L
Número UN UN1171
Beilstein 1098271
Nombre IUPAC 2-etoxietanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.12
Porcentaje de pureza >98.5%
Grado Reactivo