Learn More
2'-Fluoro-4'-metoxiacetofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11472918
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
CAS: 74457-86-6 | C9H9FO2 | 168.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74457-86-6
Fórmula molecular C9H9FO2
Peso molecular (g/mol) 168.17
Número MDL MFCD00042290
Clave InChI PIRRWUMTIBFCCW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2'-fluoro-4'-methoxyacetophenone, 2-fluoro-4-methoxyacetophenone, 1-2-fluoro-4-methoxyphenyl ethanone, 1-2-fluoro-4-methoxyphenyl ethan-1-one, 4-acetyl-3-fluoroanisole, 1-acetyl-2-fluoro-4-methoxybenzene, 2'-fluor-4'-methoxyacetophenone, 2-fluoro-4-methoxy-acetophenone, ethanone, 1-2-fluoro-4-methoxyphenyl, zlchem 344
PubChem CID 592821
Nombre IUPAC 1-(2-fluoro-4-metoxifenil)etanona
SMILES COC1=CC=C(C(C)=O)C(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone
Punto de fusión 50°C to 53°C
Punto de ebullición 80°C to 85°C (0.1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 3539992
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.17
Porcentaje de pureza 99%