Learn More
Éster de pinacol del ácido 2-fluoro-4-metil-5-nitrobencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15417166
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1510828-68-8
Fórmula molecular C13H17BFNO4
Peso molecular (g/mol) 281.09
Clave InChI VJFYRTJYOVWHNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-fluoro-4-methyl-5-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-fluoro-4-methyl-5-nitrophenyl boronic acid pinacol ester
PubChem CID 74789592
Nombre IUPAC 2-(2-fluoro-4-metil-5-nitrofenil)-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2F)C)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.09
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido