Learn More
Ácido 2-fluoro-4-(trifluorometil)nicotínico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1040681-74-0 | C7H3F4NO2 | 209.1 g/mol
47.45€ - 123.00€
CAS | 1040681-74-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H3F4NO2 |
Peso molecular (g/mol) | 209.1 |
Número MDL | MFCD10687403 |
Clave InChI | ABXMDMDQUVWALB-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylicacid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl nicotinic acid, acmc-20anv9 |
PubChem CID | 28307766 |
Nombre IUPAC | ácido 2-fluoro-4-(trifluorometil)piridina-3-carboxílico |
SMILES | C1=CN=C(C(=C1C(F)(F)F)C(=O)O)F |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15498135
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32618.MD |
250 mg |
47.45€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15465367
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32618.03 |
1 g |
123.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
1040681-74-0 | |
209.1 | |
ABXMDMDQUVWALB-UHFFFAOYSA-N | |
28307766 | |
C1=CN=C(C(=C1C(F)(F)F)C(=O)O)F |
C7H3F4NO2 | |
MFCD10687403 | |
2-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylicacid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl nicotinic acid, acmc-20anv9 | |
ácido 2-fluoro-4-(trifluorometil)piridina-3-carboxílico |
Especificaciones
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid | |
91°C to 93°C | |
MFCD10687403 | |
ABXMDMDQUVWALB-UHFFFAOYSA-N | |
ácido 2-fluoro-4-(trifluorometil)piridina-3-carboxílico | |
28307766 | |
97% |
1040681-74-0 | |
C7H3F4NO2 | |
2-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylicacid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl nicotinic acid, acmc-20anv9 | |
C1=CN=C(C(=C1C(F)(F)F)C(=O)O)F | |
209.1 | |
209.1 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes