Learn More
Ácido 2-fluoro-5-nitrobencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7055500
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
CAS: 819849-20-2 | C6H5BFNO4 | 184.92 g/mol
2-Fluoro-5-nitrobenzeneboronic acid is employed as a important raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-fluoro-5-nitrobencenoborónico se emplea como una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica en el sector agroquímico, farmacéutico y de los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 819849-20-2
Fórmula molecular C6H5BFNO4
Peso molecular (g/mol) 184.92
Número MDL MFCD03092929
Clave InChI SYAFEPQKPQIRAL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-5-nitrophenyl boronic acid, 2-fluoro-5-nitrophenylboronicacid, 2-fluoro-5-nitrobenzeneboronic acid, 5-nitro-2-fluorophenylboronic acid, boronic acid, 2-fluoro-5-nitrophenyl, 2-fluoro-5-nitro-phenyl boronic acid, acmc-209pmq, ksc649e7n, 2-fluoro-5-nitro phenyl boronic acid, b-2-fluoro-5-nitrophenyl-boronic acid
PubChem CID 2763280
Nombre IUPAC ácido (2-fluoro-5-nitrofenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC(=CC=C1F)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-5-nitrobenzeneboronic acid
Color Blanco
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.92
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo