Learn More
2-Fluoro-N-(4-fluorobencil)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15412958
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se diseñó y se sintetizó una nueva clase de potentes antagonistas del receptor CCR3 a partir del derivado de este compuesto.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Incompatible con los agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 886791-73-7
Fórmula molecular C13H11F2N
Peso molecular (g/mol) 219.235
Clave InChI KQBMUYYUEWLGQP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-n-4-fluorobenzyl aniline, 2-fluoro-n-4-fluorophenyl methyl aniline, 4-fluorobenzylamine, n-2-fluorophenyl
PubChem CID 6422135
Nombre IUPAC 2-fluoro-N-[(4-fluorofenil)metil]anilina
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NCC2=CC=C(C=C2)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-N-(4-fluorobenzyl)aniline
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.23
Porcentaje de pureza 97%