Learn More
Ácido 2-fluorobifenilo-4-borónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7046668
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 178305-99-2
Fórmula molecular C12H10BFO2
Peso molecular (g/mol) 216.018
Número MDL MFCD01075707
Clave InChI BWYWXDFYJSIUBE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-biphenylylboronic acid, 2-fluoro-4-biphenylboronic acid, 2-fluorobiphenyl-4-boronic acid, 2-fluorobiphenyl-4-ylboronic acid, 3-fluoro-4-phenylphenyl boranediol, 3-fluoro-4-phenylbenzeneboronic acid, 2-fluoro 1,1'-biphenyl-4-boronic acid, 3-fluoro-4-phenyl phenylboronic acid, 2-fluoro-1,1'-biphenyl-4-yl boronic acid, 2-fluoro-1,1'-biphenyl-4-boronic acid
PubChem CID 2774698
Nombre IUPAC ácido (3-fluoro-4-fenilfenil)borónico
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)C2=CC=CC=C2)F)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorobiphenyl-4-boronic acid
Punto de fusión ∼242°C to 250°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.02
Porcentaje de pureza 97%