Learn More
2-Heptilamina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 123-82-0 | C7H17N | 115.22 g/mol
51.55€ - 553.00€
CAS 123-82-0
Fórmula molecular C7H17N
Peso molecular (g/mol) 115.22
Número MDL MFCD00008101
Clave InChI VSRBKQFNFZQRBM-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-aminoheptane, tuaminoheptane, 2-heptylamine, 2-heptanamine, heptamine, 1-methylhexylamine, heptin, tuamine, tuaminoheptan, rineptil
PubChem CID 5603
Nombre IUPAC heptan-2-amina
SMILES CCCCCC(C)N
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10764591
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
103770250
25 mL Frasco de vidrio
51.55€
25 ml
10112850
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
103771000
100 mL Frasco de vidrio
146.00€
100 ml
10647953
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
103775000
500 mL Frasco de vidrio
553.00€
500 ml
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
123-82-0
115.22
VSRBKQFNFZQRBM-UHFFFAOYNA-N
5603
CCCCCC(C)N
C7H17N
MFCD00008101
2-aminoheptane, tuaminoheptane, 2-heptylamine, 2-heptanamine, heptamine, 1-methylhexylamine, heptin, tuamine, tuaminoheptan, rineptil
heptan-2-amina
Especificaciones
2-Heptylamine
123-82-0
100.0
0.7680g/mL
54°C
98% min. (GC)
CH3(CH2)4CH(NH2)CH3
MFCD00008101
15,9982
2-aminoheptane, tuaminoheptane, 2-heptylamine, 2-heptanamine, heptamine, 1-methylhexylamine, heptin, tuamine, tuaminoheptan, rineptil
VSRBKQFNFZQRBM-UHFFFAOYNA-N
heptan-2-amina
5603
98+%
≥98%
98.5
De incoloro a amarillo
142.0°C to 144.0°C
Auténtico
C7H17N
1.4175 to 1.4195
04,194
0.768
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol, ether, petroleum ether,, chloroform and benzene
CCCCCC(C)N
115.22
115.22
Líquido
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Nocivo en contacto con la piel.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Nocivo en caso de inhalación.
Nocivo en caso de ingestión.
Líquido y vapor inflamables.
Declaración de GHS P
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.
Seguir aclarando.
Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas, superficies calientes.
- No fumar.
EN CASO DE INGESTIÓN:Enj
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 204-655-5
missing translation for 'rtecsNumber' : MQ5425000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
Nombre del producto
  • 2-Heptylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.