Learn More
2-Hexanone, Reagent grade, 98%, Honeywell™
Código de producto. p-7120063 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
Grado de reactivo, 98%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 591-78-6
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.16
Número MDL MFCD00009482
Clave InChI QQZOPKMRPOGIEB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hexanone, hexanone, 2-oxohexane, propylacetone, n-butyl methyl ketone, butyl methyl ketone, methyl butyl ketone, methyl n-butyl ketone, hexanone-2, ketone, butyl methyl
PubChem CID 11583
Nombre IUPAC hexan-2-ona
SMILES CCCCC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hexanone
Punto de fusión -57°C
Color Incolora
Densidad 0.812g/mL at 25°C
Punto de ebullición 127°C
Temperatura de inflamación 23°C (73.4°F)
Envase Glass Bottle
Fórmula lineal CH3(CH2)3COCH3
Índice de refracción n20/D 1.401(lit.)
Cantidad 10 g
Número UN UN1224
Beilstein 1737676
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16g/mol
Porcentaje de pureza 98%
Grado Reactivo
Forma física Liquid