Learn More
Clorhidrato de ácido 2-hidrazinobenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 52356-01-1 | C7H9ClN2O2 | 188.61 g/mol
21.40€ - 68.51€
CAS | 52356-01-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H9ClN2O2 |
Peso molecular (g/mol) | 188.61 |
Número MDL | MFCD00012931 |
Clave InChI | ZGNNOFKURIXXRF-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-hydrazinobenzoic acid hydrochloride, 2-hydrazinylbenzoic acid hydrochloride, benzoic acid, 2-hydrazino-, monohydrochloride, benzoic acid, 2-hydrazino-, hydrochloride, benzoic acid, 2-hydrazinyl-, hydrochloride 1:1, 2-carboxyphenylhydrazine hydrochloride, 2-hydrazinobenzoicacidhydrochloride, 2-carboxyphenylhydrazinium 1+ chloride, pubchem6411, 2-hydrazinobenzoic acid hydrochloride 1:1 |
PubChem CID | 104169 |
Nombre IUPAC | ácido 2-hidracinilbenzoico; clorhidrato |
SMILES | [H+].[Cl-].NNC1=CC=CC=C1C(O)=O |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
52356-01-1 | |
188.61 | |
ZGNNOFKURIXXRF-UHFFFAOYSA-N | |
104169 | |
[H+].[Cl-].NNC1=CC=CC=C1C(O)=O |
C7H9ClN2O2 | |
MFCD00012931 | |
2-hydrazinobenzoic acid hydrochloride, 2-hydrazinylbenzoic acid hydrochloride, benzoic acid, 2-hydrazino-, monohydrochloride, benzoic acid, 2-hydrazino-, hydrochloride, benzoic acid, 2-hydrazinyl-, hydrochloride 1:1, 2-carboxyphenylhydrazine hydrochloride, 2-hydrazinobenzoicacidhydrochloride, 2-carboxyphenylhydrazinium 1+ chloride, pubchem6411, 2-hydrazinobenzoic acid hydrochloride 1:1 | |
ácido 2-hidracinilbenzoico; clorhidrato |
Especificaciones
2-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride | |
52356-01-1 | |
100.0 | |
Blanco a beige | |
98.5% min. (Argentometry) | |
MFCD00012931 | |
ZGNNOFKURIXXRF-UHFFFAOYSA-N | |
ácido 2-hidracinilbenzoico; clorhidrato | |
104169 | |
99% |
99% | |
98.5 | |
175°C | |
Authentic | |
C7H9ClN2O2 | |
2-hydrazinobenzoic acid hydrochloride, 2-hydrazinylbenzoic acid hydrochloride, benzoic acid, 2-hydrazino-, monohydrochloride, benzoic acid, 2-hydrazino-, hydrochloride, benzoic acid, 2-hydrazinyl-, hydrochloride 1:1, 2-carboxyphenylhydrazine hydrochloride, 2-hydrazinobenzoicacidhydrochloride, 2-carboxyphenylhydrazinium 1+ chloride, pubchem6411, 2-hydrazinobenzoic acid hydrochloride 1:1 | |
[H+].[Cl-].NNC1=CC=CC=C1C(O)=O | |
188.61 | |
188.61 | |
Polvo |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement:
Causes skin irritation.
May cause respiratory irritation.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 257-869-6
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.