Learn More
2-Hidroximetilbenzotiazol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10088641 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxymethylbenzothiazole
Nombre de nota 98%
CAS 37859-42-0
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 95.0°C to 96.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H7NOS
Número MDL MFCD00226293
Cantidad 1 g
Sinónimo benzo d thiazol-2-ylmethanol, 2-benzothiazolemethanol, 2-hydroxymethylbenzothiazole, 1,3-benzothiazol-2-yl-methanol, benzothiazol-2-ylmethan-1-ol, zlchem 107, pubchem14535, benzothiazol-2-yl-methanol, chembl71700, 1,3-benzothiazol-2-yl methanol
Clave InChI PQXMQZYDBQBWNL-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC1=NC2=CC=CC=C2S1
Nombre IUPAC 1,3-bencitiazol-2-ilmetanol
Peso molecular (g/mol) 165.21
PubChem CID 268122
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Hydroxymethylbenzothiazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.