Learn More
2-Yodofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 533-58-4 | C6H5IO | 220.01 g/mol
24.45€ - 221.00€
CAS | 533-58-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H5IO |
Peso molecular (g/mol) | 220.01 |
Número MDL | MFCD00013963 |
Clave InChI | KQDJTBPASNJQFQ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | o-iodophenol, phenol, 2-iodo, phenol, o-iodo, o-jodfenol, 2-jodfenol, phenol, iodo, o-jodfenol czech, 2-jodfenol czech, o-jodphenol, 2-iodanylphenol |
PubChem CID | 10784 |
ChEBI | CHEBI:16706 |
Nombre IUPAC | 2-yodofenol |
SMILES | OC1=CC=CC=C1I |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11470144
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13599.06 |
5 g |
24.45€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11480144
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13599.14 |
25 g |
79.95€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11490144
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13599.22 |
100 g |
221.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
2-Iodophenol is used in the synthesis of aryl 2-benzofuranyl and aryl 2-indolyl carbinols of high enantiomeric purity and 3,3-disubstituted-2,3-dihydrobenzofurans. Coupling with phenylacetylene in the presence of a Pd complex and CuI gives 2-phenylbenzofuran in good yield.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl 2-yodofenol se utiliza en la síntesis de los carbinoles aril 2-benzofuranilo y aril 2-indolilo de elevada pureza enantiomérica y 2,3-dihidrobenzofuranos 2,3-disustituidos. El acoplamiento con fenilacetileno en presencia de un complejo Pd y CuI produce 2-fenilbenzofurano en buena producción.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Es sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes.
533-58-4 | |
220.01 | |
KQDJTBPASNJQFQ-UHFFFAOYSA-N | |
10784 | |
2-yodofenol |
C6H5IO | |
MFCD00013963 | |
o-iodophenol, phenol, 2-iodo, phenol, o-iodo, o-jodfenol, 2-jodfenol, phenol, iodo, o-jodfenol czech, 2-jodfenol czech, o-jodphenol, 2-iodanylphenol | |
CHEBI:16706 | |
OC1=CC=CC=C1I |
Especificaciones
2-Iodophenol | |
39°C to 41°C | |
186°C to 187°C (160 mmHg) | |
C6H5IO | |
1855300 | |
14,5035 | |
Soluble in water. | |
OC1=CC=CC=C1I | |
220.01 | |
CHEBI:16706 | |
98% |
533-58-4 | |
1.947 | |
>110°C (230°F) | |
MFCD00013963 | |
Light sensitive | |
o-iodophenol, phenol, 2-iodo, phenol, o-iodo, o-jodfenol, 2-jodfenol, phenol, iodo, o-jodfenol czech, 2-jodfenol czech, o-jodphenol, 2-iodanylphenol | |
KQDJTBPASNJQFQ-UHFFFAOYSA-N | |
2-yodofenol | |
10784 | |
220.01 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 208-569-9
missing translation for 'rtecsNumber' : SL5500000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- 2-Iodophenol
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 2-Iodophenol